Learn More
Bromure de tert-butyle, 98+ %, stab. avec du carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454744
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Le bromure de tert-butyle est utilisé comme matière première en chimie organique synthétique. Il est utilisé pour étudier la déadénylation massive des nucléosides à base d’adénine.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de tert-butyle est utilisé comme matière première en chimie organique synthétique.Il est utilisé pour étudier la déadénylation massive des nucléosides à base d’adénine.
Solubilité
Immiscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 507-19-7
Formule moléculaire C4H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
Numéro MDL MFCD00000125
Clé InChI RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane
CID PubChem 10485
Nom IUPAC 2-bromo-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl bromide
Note relative au nom stabilized with potassium carbonate
Point de fusion -20°C
Densité 1.21
Point d’ébullition 74°C to 76°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%, stabilized with potassium carbonate
Indice de réfraction 1.428
Quantité 500 g
Numéro UN UN2342
Beilstein 1730892
Merck Index 14,1555
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 137.02
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide