Learn More
tert-Butanol, TEBOL™, ≥99.3%, Honeywell™
TEBOL® 99,≥99.3%
24.68€ - 37.63€
Identifiants chimiques
CAS | 75-65-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.123 |
Numéro MDL | MFCD00004464 |
Clé InChI | DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol |
CID PubChem | 6386 |
ChEBI | CHEBI:45895 |
Nom IUPAC | 2-méthylpropane-2-ol |
SMILES | CC(C)(C)O |
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
75-65-0 | |
74.123 | |
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N | |
6386 | |
2-méthylpropane-2-ol |
C4H10O | |
MFCD00004464 | |
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol | |
CHEBI:45895 | |
CC(C)(C)O |
Spécification
tert-Butanol | |
75-65-0 | |
0.775g/mL at 25°C | |
0.08 | |
896°F | |
Liquide | |
(CH3)3COH | |
31mmHg (20°C), 44mmHg (26°C) | |
906698 | |
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpropane-2-ol | |
6386 | |
74.12g/mol |
26°C | |
Incolore | |
83°C | |
11°C (51.8°F) | |
Characteristic | |
C4H10O | |
MFCD00004464 | |
UN1120 | |
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol | |
CC(C)(C)O | |
74.123 | |
CHEBI:45895 | |
≥99.3% |
Sécurité et traitement
P210-P261-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Butanols
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-889-7