missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tert-Butanol, TEBOL™, ≥99.3%, Honeywell™

Code produit. 15677700
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

TEBOL® 99,≥99.3%

  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 75-65-0
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00004464
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CID PubChem 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
SMILES CC(C)(C)O

Spécification

Nom chimique ou matériau tert-Butanol
Point de fusion 26°C
Couleur Incolore
Densité 0.775g/mL at 25°C
Point d’ébullition 83°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.08
Point d’éclair 11°C (51.8°F)
Température d’allumage 896°F
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Liquide
Formule linéaire (CH3)3COH
Tension de vapeur 31mmHg (20°C), 44mmHg (26°C)
Numéro UN UN1120
Beilstein 906698
Poids de la formule 74.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.3%
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'