Learn More
Tert-butanol CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Han
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,5%
89.98€ - 549.19€
Identifiants chimiques
CAS | 75-65-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.123 |
Numéro MDL | MFCD00004464 |
Clé InChI | DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol |
CID PubChem | 6386 |
ChEBI | CHEBI:45895 |
Nom IUPAC | 2-méthylpropan-2-ol |
SMILES | CC(C)(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15633140
|
Honeywell-Chromasolv
308250-1L |
1 L | Bouteille en verre | ||||||
15643140
|
Honeywell-Chromasolv
308250-2.5L |
2.5 L | Bouteille en verre |
227.08€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15653140
|
Honeywell-Chromasolv
308250-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Glass Bottle | ||||||
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Identifiants chimiques
75-65-0 | |
74.123 | |
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N | |
6386 | |
2-méthylpropan-2-ol |
C4H10O | |
MFCD00004464 | |
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol | |
CHEBI:45895 | |
CC(C)(C)O |
Spécification
tert-Butanol | |
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5% | |
75-65-0 | |
0.775 g/mL at 25 °C(lit.) | |
11°C | |
(CH3)3COH | |
UN1120 | |
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol | |
CC(C)(C)O | |
74.123 | |
CHEBI:45895 | |
>99.5% |
23°C to 26°C (literature) | |
max. 0.01 at 350 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 230 nm, max. 1.00 at 215 nm | |
100.0000% | |
81°C to 83°C | |
C4H10O | |
MFCD00004464 | |
906698 | |
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpropan-2-ol | |
6386 | |
74.12 | |
HPLC |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 720 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage : 3 :II ; Nom d’expédition approprié :Butanols
missing translation for 'einecsNumber' : 200-889-7
Recommended Storage : Temp. ambiante