Learn More
Tert-butanol CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Han
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Description
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | tert-Butanol |
Point de fusion | 23°C to 26°C (literature) |
Note relative au nom | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5% |
Absorbance | max. 0.01 at 350 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 230 nm, max. 1.00 at 215 nm |
% max. CAS | 100.0000% |
Formule linéaire | (CH3)3COH |
Numéro UN | UN1120 |
Beilstein | 906698 |
Poids de la formule | 74.12 |
Pourcentage de pureté | >99.5% |