Learn More
Chlorure de téréphthaloyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
18.90€ - 99.10€
Identifiants chimiques
CAS | 100-20-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 203.02 |
Numéro MDL | MFCD00000693 |
Clé InChI | LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride |
CID PubChem | 7488 |
Nom IUPAC | Chlorure de benzène-1,4-dicarbonyle |
SMILES | ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10634632
|
Thermo Scientific Acros
153100050 |
5 g | Flacon en verre |
18.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10754091
|
Thermo Scientific Acros
153102500 |
250 g | Flacon en verre |
37.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10307330
|
Thermo Scientific Acros
153100010 |
1 kg | Flacon en verre |
99.10€
1kg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100-20-9 | |
203.02 | |
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N | |
7488 | |
ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O |
C8H4Cl2O2 | |
MFCD00000693 | |
terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride | |
Chlorure de benzène-1,4-dicarbonyle |
Spécification
Terephthaloyl chloride | |
100-20-9 | |
Blanc | |
99+% | |
C6H4(COCl)2 | |
09, 844 | |
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de benzène-1,4-dicarbonyle | |
7488 | |
≥99.0% |
99+% | |
79°C to 83°C | |
Authentic | |
C8H4Cl2O2 | |
MFCD00000693 | |
terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride | |
ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O | |
203.02 | |
203.02 | |
Flocons cristallins, cristaux et/ou morceaux |
Sécurité et traitement
GHS P Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if inhaled.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-829-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WZ1797000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Terephthaloyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.