Learn More
Chlorure de téréphthaloyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10307330
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-20-9
Formule moléculaire C8H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 203.02
Numéro MDL MFCD00000693
Clé InChI LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride
CID PubChem 7488
Nom IUPAC Chlorure de benzène-1,4-dicarbonyle
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthaloyl chloride
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 79°C to 83°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(COCl)2
Quantité 1 kg
Beilstein 09, 844
Poids de la formule 203.02
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Flocons cristallins, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Terephthaloyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.