Learn More
Solution étalon de plasma de terbium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
69.65€ - 266.33€
Identifiants chimiques
CAS | 12037-01-3, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | O7Tb4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 747.69 |
Numéro MDL | MFCD00083151 |
Clé InChI | UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | tetraoxotetraterboxane |
SMILES | O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013860.AD |
50 mL |
69.65€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013860.AE |
100 mL |
94.57€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490360
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013860.AP |
500 mL |
266.33€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
12037-01-3, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
747.69 | |
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N | |
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O |
O7Tb4 | |
MFCD00083151 | |
tetraoxotetraterboxane |
Spécification
Tellurium | |
O7Tb4 | |
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N | |
tetraoxotetraterboxane | |
Nitric acid: 5%; Terbium(III, IV) oxide: 0.12%; Water: 94.88% | |
Liquide |
12037-01-3, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
MFCD00083151 | |
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O | |
747.69 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Sécurité et traitement
H314: Causes severe skin burns and eye damage.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
RUO – Research Use Only