Learn More
Solution étalon de plasma de terbium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11361429
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12037-01-3, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire O7Tb4
Poids moléculaire (g/mol) 747.69
Numéro MDL MFCD00083151
Clé InChI UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tetraoxotetraterboxane
SMILES O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tellurium
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5 % ; oxyde de terbium (III, IV) :0,12 % ; eau :94,88%
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide