Learn More
Oxalate de terbium(III) décahydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
54.80€ - 541.00€
Identifiants chimiques
CAS | 51373-66-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6O12Tb2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 581.905 |
Numéro MDL | MFCD00748140 |
Clé InChI | JZNKXIAEFQDQDF-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | terbium iii oxalate, diterbium trioxalate, edioic acid, terbium 3 salt 3:2, oxalate; terbium 3+, ethanedioic acid, terbium 3+ salt 3:2, acmc-1cs38, terbium, mu-ethanedioato 2--kappao1,kappao2':kappao1',kappao2 bis ethanedioato 2--kappao1,kappao2 di |
CID PubChem | 164770 |
Nom IUPAC | Oxalate ; terbium(3+) |
SMILES | C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Tb+3].[Tb+3] |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
51373-66-1 | |
581.905 | |
JZNKXIAEFQDQDF-UHFFFAOYSA-H | |
164770 | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Tb+3].[Tb+3] |
C6O12Tb2 | |
MFCD00748140 | |
terbium iii oxalate, diterbium trioxalate, edioic acid, terbium 3 salt 3:2, oxalate; terbium 3+, ethanedioic acid, terbium 3+ salt 3:2, acmc-1cs38, terbium, mu-ethanedioato 2--kappao1,kappao2':kappao1',kappao2 bis ethanedioato 2--kappao1,kappao2 di | |
Oxalate ; terbium(3+) |
Spécification
Terbium(III) oxalate decahydrate | |
Cristalline | |
C6O12Tb2 | |
MFCD00748140 | |
terbium iii oxalate, diterbium trioxalate, edioic acid, terbium 3 salt 3:2, oxalate; terbium 3+, ethanedioic acid, terbium 3+ salt 3:2, acmc-1cs38, terbium, mu-ethanedioato 2--kappao1,kappao2':kappao1',kappao2 bis ethanedioato 2--kappao1,kappao2 di | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Tb+3].[Tb+3] | |
581.905 | |
762.06 (581.91 Anhydrous) | |
Reacton™ |
51373-66-1 | |
(REO) | |
Tb2(C2O4)3·10H2O | |
UN3288 | |
JZNKXIAEFQDQDF-UHFFFAOYSA-H | |
Oxalate ; terbium(3+) | |
164770 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-632-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante