Learn More
Oxalate de terbium(III) décahydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11362548
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51373-66-1
Formule moléculaire C6O12Tb2
Poids moléculaire (g/mol) 581.905
Numéro MDL MFCD00748140
Clé InChI JZNKXIAEFQDQDF-UHFFFAOYSA-H
Synonyme terbium iii oxalate, diterbium trioxalate, edioic acid, terbium 3 salt 3:2, oxalate; terbium 3+, ethanedioic acid, terbium 3+ salt 3:2, acmc-1cs38, terbium, mu-ethanedioato 2--kappao1,kappao2':kappao1',kappao2 bis ethanedioato 2--kappao1,kappao2 di
CID PubChem 164770
Nom IUPAC Oxalate ; terbium(3+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Tb+3].[Tb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) oxalate decahydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Tb2(C2O4)3·10H2O
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 762.06 (581.91 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™