Learn More
Nitrate de terbium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Nitrate de terbium (III) hydraté, H2N3O10Tb, numéro CAS-94219-56-4, trinitrate d’hydrate de terbium 3+, 3no3.tb.h2o, 25 g, 99,9 % (REO), classe de danger :5,1 ; Groupe d’emballage :III, 233-138-7, 344.94 (anhydre), H272-H315-H319-H335
84.90€ - 355.00€
Identifiants chimiques
CAS | 94219-56-4 |
---|---|
Formule moléculaire | N3O9Tb |
Poids moléculaire (g/mol) | 344.94 |
Numéro MDL | MFCD00011257 |
Clé InChI | YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3no3.tb.h2o, terbium 3+ hydrate trinitrate |
CID PubChem | 91886285 |
Nom IUPAC | Terbium(3 +) ; trinitrate ; hydrate |
SMILES | [Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
074103.06 |
5 g |
84.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
074103.14 |
25 g |
355.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Terbium(III) nitrate hexahydrate forms a microporous material, which is used for sensor applications due to its luminescent properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
94219-56-4 | |
344.94 | |
YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N | |
91886285 | |
[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
N3O9Tb | |
MFCD00011257 | |
3no3.tb.h2o, terbium 3+ hydrate trinitrate | |
Terbium(3 +) ; trinitrate ; hydrate |
Spécification
Terbium(III) nitrate hydrate | |
Agrégats de cristaux humides, conditionné sous l’argon | |
N3O9Tb | |
3no3.tb.h2o, terbium 3+ hydrate trinitrate | |
YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N | |
Terbium(3 +) ; trinitrate ; hydrate | |
91886285 |
94219-56-4 | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011257 | |
Soluble in water. | |
[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
344.94 | |
344.94 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-138-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QV1800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only