Learn More
Nitrate de terbium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364879
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Nitrate de terbium (III) hydraté, H2N3O10Tb, numéro CAS-94219-56-4, trinitrate d’hydrate de terbium 3+, 3no3.tb.h2o, 25 g, 99,9 % (REO), classe de danger :5,1 ; Groupe d’emballage :III, 233-138-7, 344.94 (anhydre), H272-H315-H319-H335
Terbium(III) nitrate hexahydrate forms a microporous material, which is used for sensor applications due to its luminescent properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94219-56-4
Formule moléculaire N3O9Tb
Poids moléculaire (g/mol) 344.94
Numéro MDL MFCD00011257
Clé InChI YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3no3.tb.h2o, terbium 3+ hydrate trinitrate
CID PubChem 91886285
Nom IUPAC Terbium(3 +) ; trinitrate ; hydrate
SMILES [Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) nitrate hydrate
Forme physique Agrégats de cristaux humides, conditionné sous l’argon
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 344.94 (anhydrous)