Learn More
Fluorure de terbium(III) anhydre, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
49.63€ - 512.55€
Identifiants chimiques
CAS 13708-63-9
Formule moléculaire F3Tb
Poids moléculaire (g/mol) 215.92
Numéro MDL MFCD00049572
Clé InChI LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC terbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tb+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326258
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011213.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11346258
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011213.06
5 g
140.70€
5g
11336258
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011213.14
25 g
512.55€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13708-63-9
215.92
LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
[F-].[F-].[F-].[Tb+3]
F3Tb
MFCD00049572
terbium(3+) trifluoride
Spécification
Terbium(III) fluoride
Anhydrous
Cristalline
F3Tb
UN3288
LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
terbium(3+) trifluoride
215.92
Reacton™
Hygroscopic
1172°C
13708-63-9
(REO)
MFCD00049572
Slightly soluble in mineral acids. Insoluble in water.
[F-].[F-].[F-].[Tb+3]
215.92
99.99%
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-247-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante