Learn More
Fluorure de terbium(III) anhydre, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336258
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13708-63-9
Formule moléculaire F3Tb
Poids moléculaire (g/mol) 215.92
Numéro MDL MFCD00049572
Clé InChI LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC terbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) fluoride
Point de fusion 1172°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Slightly soluble in mineral acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 215.92
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic