Learn More
Chlorure de terbium(III) hexahydraté, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
77.90€ - 260.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13798-24-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3H12O6Tb |
Poids moléculaire (g/mol) | 373.37 |
Numéro MDL | MFCD00149870 |
Clé InChI | ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | terbium(3+) hexahydrate trichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10256540
|
Thermo Scientific Acros
199610050 |
5 g | Flacon en verre |
77.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10742115
|
Thermo Scientific Acros
199610250 |
25 g | Flacon en verre |
260.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
13798-24-8 | |
373.37 | |
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3] |
Cl3H12O6Tb | |
MFCD00149870 | |
terbium(3+) hexahydrate trichloride |
Spécification
Terbium(III) chloride hexahydrate | |
Blanc | |
99.90% | |
TbCl3·6H2O | |
14, 9157 | |
ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K | |
terbium(3+) hexahydrate trichloride | |
373.38 | |
Base de métaux à l’état de traces |
13798-24-8 | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux | |
Cl3H12O6Tb | |
MFCD00149870 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3] | |
373.37 | |
99.9% |
RUO – Research Use Only