Learn More
Chlorure de terbium(III) hexahydraté, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10742115
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13798-24-8
Formule moléculaire Cl3H12O6Tb
Poids moléculaire (g/mol) 373.37
Numéro MDL MFCD00149870
Clé InChI ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC terbium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) chloride hexahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire TbCl3·6H2O
Merck Index 14, 9157
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol
Poids de la formule 373.38
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces