Learn More
Bromure de terbium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
159.00€ - 673.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14456-47-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Br3Tb |
Poids moléculaire (g/mol) | 398.637 |
Numéro MDL | MFCD00049571 |
Clé InChI | AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide |
CID PubChem | 84452 |
Nom IUPAC | tribromure de terbium(3+) |
SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039425.03 |
1 g |
159.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039425.06 |
5 g |
673.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
14456-47-4 | |
398.637 | |
AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K | |
84452 | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3] |
Br3Tb | |
MFCD00049571 | |
terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide | |
tribromure de terbium(3+) |
Spécification
1490°C | |
827°C | |
14456-47-4 | |
(REO) | |
MFCD00049571 | |
AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K | |
tribromure de terbium(3+) | |
84452 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
Terbium(III) bromide | |
Ultra dry | |
Poudre | |
Br3Tb | |
terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3] | |
398.637 | |
398.65 | |
Ampoule |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 238-442-3
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only