Learn More
Bromure de terbium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358208
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14456-47-4
Formule moléculaire Br3Tb
Poids moléculaire (g/mol) 398.637
Numéro MDL MFCD00049571
Clé InChI AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
Synonyme terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide
CID PubChem 84452
Nom IUPAC tribromure de terbium(3+)
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3]
Spécification
Point d’ébullition 1490°C
Nom chimique ou matériau Terbium(III) bromide
Point de fusion 827°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 398.65
Pourcentage de pureté 99.99%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic