Learn More
Feuille de terbium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, (REO), 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. 0,52 g/25 x 25 mm
223.00€ - 764.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-27-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Tb |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.93 |
Numéro MDL | MFCD00011256 |
Clé InChI | GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic |
CID PubChem | 23958 |
ChEBI | CHEBI:33376 |
Nom IUPAC | terbium |
SMILES | [Tb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11321799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012430.FF |
25 x 25 mm |
223.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460280
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012430.FI |
50 x 50 mm |
764.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-27-9 | |
158.93 | |
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N | |
23958 | |
terbium |
Tb | |
MFCD00011256 | |
unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic | |
CHEBI:33376 | |
[Tb] |
Spécification
Terbium | |
Argent à gris | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011256 | |
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N | |
terbium | |
23958 | |
Silver Gray foil |
7440-27-9 | |
Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur | |
Tb | |
unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic | |
[Tb] | |
158.93 | |
CHEBI:33376 |
Sécurité et traitement
H228-H260 ; matière solide inflammable.Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-137-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only