Learn More
Feuille de terbium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, (REO), 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11321799
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Forme : Env. 0,52 g/25 x 25 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-27-9
Formule moléculaire Tb
Poids moléculaire (g/mol) 158.93
Numéro MDL MFCD00011256
Clé InChI GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
CID PubChem 23958
ChEBI CHEBI:33376
Nom IUPAC terbium
SMILES [Tb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium
Couleur Argent à gris
Forme physique Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur
Quantité 25 x 25 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Aspect Silver Gray foil