Learn More
Cytiva illustra™ TempliPhi™ Kit Sequence Resolver
Utilise des nucléotides modifiés dans l’amplification par cercle de roulant (RCA) isotherme pour améliorer les résultats avec des matrices difficiles à séquencer
464.00€ - 2384.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0°C et 4°C pendant la manipulation |
---|---|
Description | Le kit illustra TempliPhi Sequence Resolver utilise la propriété de déplacement de brin de l’ADN polymérase Phi29 hautement processive et des nucléotides modifiés pour amplifier les matrices circulaires pour le séquençage ultérieur. |
À utiliser avec (application) | Amplification des matrices difficiles pour un séquençage réussi de l’ADN |
Type de produit | Kit illustra TempliPhi Sequence Resolver |
Heure du test | 18 h |
Code produit | Marque | Comprend | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10308259
|
Cytiva
28-9035-31 |
1 tampon d’échantillon de 900 μl, 1 tampon de réaction de 900 μl, 1 mélange enzymatique de 100 μl. | 200 |
2384.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11339941
|
Cytiva
28-9035-29 |
Tampon d’échantillonnage de 1 x 90 μl, tampon de réaction 1 x 90 μl, mélange d’enzymes de 1 x 90 μl | 20 |
464.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Préparation sans culture à partir de colonies bactériennes, stock de glycérol ou d’ADN purifié, permet de gagner du temps et d’économiser les réactifs
- Temps de manipulation de 20 minutes
- Excellentes performances de finition des séquences permettant de résoudre les problèmes d’arrêt et de compression de séquençage associés aux matrices difficiles
- Favorise la réussite du séquençage des matrices difficiles avec une longueur de lecture allant jusqu’à 820 bp Phred 20
- Pour une utilisation directe dans les réactions de séquençage de cycle sans purification
- Disponibles en formats de 20, 50 et 500 réactions
Spécification
Conserver le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0°C et 4°C pendant la manipulation | |
Amplification des matrices difficiles pour un séquençage réussi de l’ADN | |
18 h |
Le kit illustra TempliPhi Sequence Resolver utilise la propriété de déplacement de brin de l’ADN polymérase Phi29 hautement processive et des nucléotides modifiés pour amplifier les matrices circulaires pour le séquençage ultérieur. | |
Kit illustra TempliPhi Sequence Resolver |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- TempliPhi Sequence Resolver Kit, 200 reactions
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: glycerol