Learn More
Cytiva illustra™ TempliPhi™ Kit Sequence Resolver
GREENER_CHOICE
Utilise des nucléotides modifiés dans l’amplification par cercle de roulant (RCA) isotherme pour améliorer les résultats avec des matrices difficiles à séquencer
Marque:  Cytiva 28-9035-29
440.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11339941
  • 473.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Tampon d’échantillon, tampon de réaction et mélange d’enzymes
Description
Description
  • Préparation sans culture à partir de colonies bactériennes, stock de glycérol ou d’ADN purifié, permet de gagner du temps et d’économiser les réactifs
  • Temps de manipulation de 20 minutes
  • Excellentes performances de finition des séquences permettant de résoudre les problèmes d’arrêt et de compression de séquençage associés aux matrices difficiles
  • Favorise la réussite du séquençage des matrices difficiles avec une longueur de lecture allant jusqu’à 820 bp Phred 20
  • Pour une utilisation directe dans les réactions de séquençage de cycle sans purification
  • Disponibles en formats de 20, 50 et 500 réactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver le kit à -70°C. Le mélange enzymatique doit être stocké à -70°C ; tous les autres composants peuvent être stockés à -20°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0°C et 4°C pendant la manipulation
Amplification des matrices difficiles pour un séquençage réussi de l’ADN
20
18 h
Le kit illustra TempliPhi Sequence Resolver utilise la propriété de déplacement de brin de l’ADN polymérase Phi29 hautement processive et des nucléotides modifiés pour amplifier les matrices circulaires pour le séquençage ultérieur.
Tampon d’échantillonnage de 1 x 90 μl, tampon de réaction 1 x 90 μl, mélange d’enzymes de 1 x 90 μl
Kit illustra TempliPhi Sequence Resolver