Learn More
Iodure de tellure(IV), 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
71.66€ - 316.58€
Identifiants chimiques
CAS 7790-48-9
Formule moléculaire I4Te
Poids moléculaire (g/mol) 635.218
Numéro MDL MFCD00049578
Clé InChI XCOKHDCPVWVFKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium tetraiodide, tellurium iv iodide, tellurium iodide tei4 , t-4, unii-zb48i033v5, tetraiodo-, e4-tellane, tei4, tellurium iv iodide-te
CID PubChem 82255
SMILES [Te](I)(I)(I)I
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11345039
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
087795.06
5 g
71.66€
5g
11355039
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
087795.14
25 g
316.58€
25g
Description
Description
Tellurium(IV) iodide is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7790-48-9
635.218
XCOKHDCPVWVFKS-UHFFFAOYSA-N
82255
I4Te
MFCD00049578
tellurium tetraiodide, tellurium iv iodide, tellurium iodide tei4 , t-4, unii-zb48i033v5, tetraiodo-, e4-tellane, tei4, tellurium iv iodide-te
[Te](I)(I)(I)I
Spécification
(decomposition)
280°C
Cristalline
I4Te
UN2923
tellurium tetraiodide, tellurium iv iodide, tellurium iodide tei4 , t-4, unii-zb48i033v5, tetraiodo-, e4-tellane, tei4, tellurium iv iodide-te
XCOKHDCPVWVFKS-UHFFFAOYSA-N
635.218
635.22
Acrid
5.403 g/mL at 15°C
Tellurium (IV) iodide
7790-48-9
(Base des métaux)
MFCD00049578
14,9127
Decomposes slowly in cold water to TeO2 and HI
[Te](I)(I)(I)I
82255
99%
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES CORROSIFS, TOXIQUES, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-210-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote