Learn More
Iodure de tellure(IV), 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345039
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Tellurium(IV) iodide is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-48-9
Formule moléculaire I4Te
Poids moléculaire (g/mol) 635.218
Numéro MDL MFCD00049578
Clé InChI XCOKHDCPVWVFKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium tetraiodide, tellurium iv iodide, tellurium iodide tei4 , t-4, unii-zb48i033v5, tetraiodo-, e4-tellane, tei4, tellurium iv iodide-te
CID PubChem 82255
SMILES [Te](I)(I)(I)I
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Tellurium (IV) iodide
Point de fusion 280°C
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2923
Merck Index 14,9127
Informations sur la solubilité Decomposes slowly in cold water to TeO2 and HI
Poids de la formule 635.22
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Acrid
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 5.403 g/mL at 15°C