Learn More
Bromure de tellure(IV), 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
124.62€ - 507.53€
Identifiants chimiques
CAS | 10031-27-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Br4Te |
Poids moléculaire (g/mol) | 447.22 |
Numéro MDL | MFCD00049575 |
Clé InChI | PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry |
CID PubChem | 82311 |
Nom IUPAC | Tétrabromo-λ⁴-tellane |
SMILES | Br[Te](Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
075101.09 |
10 g |
124.62€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
075101.18 |
50 g |
507.53€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10031-27-3 | |
447.22 | |
PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N | |
82311 | |
Br[Te](Br)(Br)Br |
Br4Te | |
MFCD00049575 | |
tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry | |
Tétrabromo-λ⁴-tellane |
Spécification
420°C (decomposition) | |
380°C | |
Cristalline | |
Br4Te | |
UN2923 | |
tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry | |
PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N | |
Tétrabromo-λ⁴-tellane | |
82311 | |
99.9% | |
4.31 g/mL at 15°C |
Tellurium (IV) bromide | |
10031-27-3 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00049575 | |
14,9125 | |
Decomposes in water forming TeO2 and HBr | |
Br[Te](Br)(Br)Br | |
447.22 | |
447.27 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H314-H318
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311-H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES CORROSIFS, TOXIQUES, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-090-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante