Learn More
Bromure de tellure(IV), 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384879
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-27-3
Formule moléculaire Br4Te
Poids moléculaire (g/mol) 447.22
Numéro MDL MFCD00049575
Clé InChI PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
CID PubChem 82311
Nom IUPAC Tétrabromo-λ⁴-tellane
SMILES Br[Te](Br)(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 420°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Tellurium (IV) bromide
Point de fusion 380°C
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2923
Merck Index 14,9125
Informations sur la solubilité Decomposes in water forming TeO2 and HBr
Poids de la formule 447.27
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.31 g/mL at 15°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tellurium bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tellurium bromide