Learn More
Cole-Parmer™ Accessoire d’incubateur d’hybridation, portoirs pour tubes
Accessoires pour l’unité HB-1D
281.28€ - 306.15€
Spécification
Type de produit | Portoir pour tubes |
---|---|
Comprend | Clips |
À utiliser avec (application) | Pour un plus grand débit des plus petits échantillons |
Longueur (métrique) | 205 mm |
Longueur (impériale) | 8,07 in |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11583849
|
Cole-Parmer™
39455-24 |
HI-200 Hybridization Incubators |
281.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12833386
|
Cole-Parmer™
39455-18 |
HI-200D Hybridization Incubators | |||||||
Description
- Supports de tubes avec clips pour le transport de tubes de 16 x 15 ml ou de 8 x 50 ml
- Idéaux pour un plus grand débit des plus petits échantillons
Spécification
Portoir pour tubes | |
Pour un plus grand débit des plus petits échantillons | |
8,07 in | |
32 mm |
Clips | |
205 mm | |
1.3 in. |