Learn More
Cole-Parmer™ Accessoire d’incubateur d’hybridation, portoirs pour tubes
Accessoires pour l’unité HB-1D
Marque: Cole-Parmer™ 39455-18
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Supports de tubes avec clips pour le transport de tubes de 16 x 15 ml ou de 8 x 50 ml
- Idéaux pour un plus grand débit des plus petits échantillons
Spécification
Sans pince | |
15 mL Tubes, 50 mL Tubes | |
HI-200D Hybridization Incubators | |
8,07 in | |
32 mm |
Portoir pour tubes | |
Pour un plus grand débit des plus petits échantillons | |
205 mm | |
1.3 in. |