Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPSO, 99+ %, pour la biochimie
31.76€ - 248.24€
Identifiants chimiques
CAS | 68399-81-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H17NO7S |
Poids moléculaire (g/mol) | 259.273 |
Numéro MDL | MFCD00038352 |
Clé InChI | RZQXOGQSPBYUKH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-(N-Tris-(hydroxymethyl)methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid |
CID PubChem | 109334 |
Nom IUPAC | Acide 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]-2-hydroxypropane-1-sulfonique |
SMILES | C(C(CS(=O)(=O)O)O)NC(CO)(CO)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13564990
|
Thermo Scientific Chemicals
327810250 |
25 g | Flacon en verre |
31.76€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13534990
|
Thermo Scientific Chemicals
327811000 |
100 g | Flacon en verre |
83.92€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13594990
|
Thermo Scientific Chemicals
327815000 |
500 g | Flacon en verre |
248.24€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
68399-81-5 | |
259.273 | |
RZQXOGQSPBYUKH-UHFFFAOYSA-N | |
109334 | |
C(C(CS(=O)(=O)O)O)NC(CO)(CO)CO |
C7H17NO7S | |
MFCD00038352 | |
3-(N-Tris-(hydroxymethyl)methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid | |
Acide 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]-2-hydroxypropane-1-sulfonique |
Spécification
(0.1 M aq. soln.) | |
(0.1M aq. soln.) | |
220.0°C to 221.0°C | |
4.3 to 5.3 (1% aq. soln. at 25°C) | |
99+% | |
C7H17NO7S | |
MFCD00038352 | |
Solubilité dans l’eau : environ 129,6 g/l (20°C). | |
C(C(CS(=O)(=O)O)O)NC(CO)(CO)CO | |
259.273 | |
259.3 | |
Biochimie |
TAPSO | |
68399-81-5 | |
Blanc à jaune | |
Poudre | |
Authentique | |
(HOCH2)3CNHCH2CH(OH)CH2SO3H | |
3-(N-Tris-(hydroxymethyl)methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid | |
RZQXOGQSPBYUKH-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]-2-hydroxypropane-1-sulfonique | |
109334 | |
≥99% (Acid) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
- TAPSO