Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPSO, 99+ %, pour la biochimie
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Spécification
Absorbance | (0.1 M aq. soln.) |
Nom chimique ou matériau | TAPSO |
Conditions d’absorbance | (0.1M aq. soln.) |
Point de fusion | 220.0°C to 221.0°C |
Couleur | Blanc à jaune |
pH | 4.3 to 5.3 (1% aq. soln. at 25°C) |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Spectre IR | Authentique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- TAPSO