Learn More
BRAND™ Béchers en verre borosilicaté de forme haute
Ces béchers offrent une stabilité mécanique, une résistance aux chocs thermiques et aux produits chimiques et sont excellents pour une utilisation générale en laboratoire.
114.00€ - 263.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Scale | Échelle imprimée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10191391
|
BRAND™
90617 |
50 ml |
114.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10692242
|
BRAND™
90624 |
100 ml |
183.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10253681
|
BRAND™
90629 |
150 ml |
122.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10632442
|
BRAND™
90636 |
250 ml |
185.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10632632
|
BRAND™
90641 |
400 ml |
153.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10243731
|
BRAND™
90648 |
600 ml |
171.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10601672
|
BRAND™
90654 |
1 000 ml |
263.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec graduation et bec verseur
- Fournis par boîtes de 10
- Avec zone d’étiquetage inscriptible
- Conforme aux normes DIN 12331 / ISO 3819
Spécification
Transparent | |
Bécher | |
Échelle imprimée |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Forme haute |