Learn More
BRAND™ Béchers en verre borosilicaté de forme haute
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1 000 ml
Description
- Avec graduation et bec verseur
- Fournis par boîtes de 10
- Avec zone d’étiquetage inscriptible
- Conforme aux normes DIN 12331 / ISO 3819
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 60 mm |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) extérieure | 120 mm |
Quantité | 10/boîte |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Scale | Échelle imprimée |
Modèle | Forme haute |