Learn More
IBA Lifesciences TACS Column Adapter
Adapter for Strep-Tactin™ TACS Agarose Columns that fits onto standard tubes
10.00€ - 10.20€
Code produit | Marque | Type de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17277590
|
IBA Lifesciences
6-3333-001 |
0,3 mL |
10.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15819794
|
IBA Lifesciences
6-6331-001 |
1 ml |
10.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- The adapters allow fitting of Strep-Tactin™ TACS Agarose columns onto standard tubes.
- Column adapters are available in two sizes: For 3 ml columns (containing 0.3 ml Strep-Tactin™ TACS Agarose) to fit them onto 15 ml tubes and for 10 ml columns (containing 1 ml Strep-Tactin™ TACS Agarose) to fit them onto 50 ml tubes.