Learn More
IBA Lifesciences TACS Column Adapter
Adapter for Strep-Tactin™ TACS Agarose Columns that fits onto standard tubes
Marque:  IBA Lifesciences 6-3333-001
Code produit. 17277590
  • 10.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les adaptateurs permettent l’installation de colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™ sur des tubes standard.
  • Les adaptateurs de colonne sont disponibles en deux tailles : Pour les colonnes de 3 ml (contenant 0,3 ml d’agarose TACS Strep-Tactin™) pour les placer sur des tubes de 15 ml et pour des colonnes de 10 ml (contenant 1 ml d’agarose TACS Strep-Tactin™) pour les placer sur des tubes de 50 ml. 
Spécification
Spécification
0,3 mL