Learn More
Buerkle™ Pièce en T avec filetage intérieur
En PP.
5.55€ - 7.55€
Spécification
Type de produit | Filetage intérieur avec pièce en T |
---|---|
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10396152
|
Buerkle™
8525-0012 |
17,5 mm |
5.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10269210
|
Buerkle™
8525-0034 |
23 mm |
7.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabrication en polypropylène
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Utilisation sans danger avec des produits alimentaires
- 10/boîte
Spécification
Filetage intérieur avec pièce en T | |
Denrées alimentaires de l’UE | |
Autoclavables | |
PP |