Learn More
Buerkle™ Pièce en T avec filetage intérieur
En PP.
Marque: Buerkle™ 8525-0034
6.79 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en polypropylène
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Utilisation sans danger avec des produits alimentaires
- 10/boîte
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE | |
Autoclavables | |
3/4 in. |
Filetage intérieur avec pièce en T | |
PP | |
23 mm |