Learn More
Eau de mer synthétique pour ASTM 665 et IP 135
Un réactif analytique de haute qualité fabriqué et certifié conforme pour une utilisation dans ASTM D665 / IP135, la méthode d'essai standard pour prévenir les rouillages caractéristiques de l'huile minérale inhibiée en présence d'eau.
150.00€ - 484.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16070420
|
Paragon Scientific
SSWS-30 |
10 x 30 mL |
150.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16080420
|
Paragon Scientific
SSWS-300 |
300 mL |
165.00€
300mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16090420
|
Paragon Scientific
SSWS-500 |
500 mL |
220.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16000430
|
Paragon Scientific
SSWS-5L |
5 L |
484.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Réactif analytique synthétique pour l'eau de mer fabriqué conformément à la norme ASTM D665 / IP135 .
- Fourni avec un certificat qui comprend une estimation de l'incertitude de fabrication.
- Garantit une conformité totale aux exigences de la méthode d'essai ASTM et IP pour la préparation des réactifs.
- Conditionné dans un emballage pratique en boîtes à dose unique ou multidoses.
- Économique et gain de temps
- Certificat de fabrication et MSDS inclus
- Durée de conservation de 12 mois
Spécification
ASTM 665 / IP 135 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois