Learn More
Eau de mer synthétique pour ASTM 665 et IP 135
Un réactif analytique de haute qualité fabriqué et certifié conforme pour une utilisation dans ASTM D665 / IP135, la méthode d'essai standard pour prévenir les rouillages caractéristiques de l'huile minérale inhibiée en présence d'eau.
Marque: Paragon Scientific SSWS-300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réactif analytique synthétique pour l'eau de mer fabriqué conformément à la norme ASTM D665 / IP135 .
- Fourni avec un certificat qui comprend une estimation de l'incertitude de fabrication.
- Garantit une conformité totale aux exigences de la méthode d'essai ASTM et IP pour la préparation des réactifs.
- Conditionné dans un emballage pratique en boîtes à dose unique ou multidoses.
- Économique et gain de temps
- Certificat de fabrication et MSDS inclus
- Durée de conservation de 12 mois
Spécification
300 mL | |
ASTM 665 / IP 135 |