Learn More
Syngene™ Module de lumière épiscopique UV
Logiciel GeneSys contrôlé pour toutes les exigences de fluorescence. Le module de lumière épiscopique UV Syngene™ est un module de lumière en option doté d’une caméra haute résolution. Système de documentation sur gel et d’analyse de gel
1375.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Systèmes G:BOX |
---|---|
Intensité | Fixe |
Code produit | Marque | Longueur d’ondes | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur d’ondes | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12844068
|
Syngene™
EPI-MOD-MWSW |
302 nm, 254 nm | Lumière épiscopique UV, onde moyenne et onde courte |
1375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12834068
|
Syngene™
EPI-MOD-SWLW |
254 nm, 365 nm | Lumière épiscopique UV, onde courte et onde longue |
1375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12804058
|
Syngene™
EPI-MOD-SW |
254 nm | Lumière épiscopique UV, onde courte |
1375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12824068
|
Syngene™
EPI-MOD-MWLW |
302 nm, 365 nm | Lumière épiscopique UV, onde moyenne |
1375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12884048
|
Syngene™
EPI-MOD-MW |
302 nm | Lumière épiscopique UV, onde moyenne |
1375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12894048
|
Syngene™
EPI-MOD-LW |
365 nm | Lumière épiscopique UV, onde longue |
1375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Système modulaire
- Chambre noire étanche à la lumière, adaptée à la fluorescence avec possibilité de mise à niveau pour la chimiluminescence
- Caméra de 3,8 MP 16 bits avec mise au point automatique, exposition automatique et capture en série
- Contrôle d’intégration pour la capture de bandes peu visibles ou de caractéristiques faibles à partir de n’importe quel gel
- Mise en champ neutre pour la correction du bruit de fond
- Options de sélection de filtres pour la détection d’une large gamme de teintures et de colorants
- Le logiciel GeneSys comprend une base de données de centaines d’applications
- Le système inclut un zoom motorisé en série et une roue porte-filtres motorisée
- L’éclairage interne provient d’un transilluminateur UV en option ou d’un modèle LED à lumière bleue afin d’accroître les applications possibles avec le G:BOX F3
- Gels d’électrophorèse – bromure d’éthidium, bleu de Coomassie, coloration à l’argent, SYBR™ Gold, SYBR™ Green, SYBR™ Safe, GelStar™, SYPRO™ Red , SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orang, fluorescéine, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q™ Diamond, Deep Purple™
- Fluorescence étendue pour une utilisation avec le module d’éclairage épiscopique RVB
- Plaques de gélose
- Cellules dans des flacons
- Autoradiogrammes
- Membranes
- Points et transferts slot
- Plaques CCM
- Plaques de microtitration
Spécification
Systèmes G:BOX | |
Fixe |