Learn More
Syngene™ Module de lumière épiscopique UV
GREENER_CHOICE
Logiciel GeneSys contrôlé pour toutes les exigences de fluorescence. Le module de lumière épiscopique UV Syngene™ est un module de lumière en option doté d’une caméra haute résolution. Système de documentation sur gel et d’analyse de gel
Marque:  Syngene™ EPI-MOD-SWLW
Code produit. 12834068
  • 1375.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La nouvelle génération G:BOX avec caméra haute résolution et logiciel GeneSys contrôlé par l’application pour toutes les exigences de fluorescence.
Documentation sur gel et système d’analyse
  • Système modulaire
  • Chambre noire étanche à la lumière, adaptée à la fluorescence avec possibilité de mise à niveau pour la chimiluminescence
  • Caméra de 3,8 MP 16 bits avec mise au point automatique, exposition automatique et capture en série
  • Contrôle d’intégration pour la capture de bandes peu visibles ou de caractéristiques faibles à partir de n’importe quel gel
  • Mise en champ neutre pour la correction du bruit de fond
  • Options de sélection de filtres pour la détection d’une large gamme de teintures et de colorants
  • Le logiciel GeneSys comprend une base de données de centaines d’applications
  • Le système inclut un zoom motorisé en série et une roue porte-filtres motorisée
  • L’éclairage interne provient d’un transilluminateur UV en option ou d’un modèle LED à lumière bleue afin d’accroître les applications possibles avec le G:BOX F3
  • Avec copies illimitées du logiciel d’analyse GeneTools
Applications :
  • Gels d’électrophorèse – bromure d’éthidium, bleu de Coomassie, coloration à l’argent, SYBR™ Gold, SYBR™ Green, SYBR™ Safe, GelStar™, SYPRO™ Red , SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orang, fluorescéine, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q™ Diamond, Deep Purple™
  • Fluorescence étendue pour une utilisation avec le module d’éclairage épiscopique RVB
  • Plaques de gélose
  • Cellules dans des flacons
  • Autoradiogrammes
  • Membranes
  • Points et transferts slot
  • Plaques CCM
  • Plaques de microtitration
  • Macro-arrays
Spécification
Spécification
Fixe
254 nm, 365 nm
Systèmes G:BOX
Lumière épiscopique UV, onde courte et onde longue