Learn More
SYNE2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SYNE2 |
---|---|
Concentration | 0.34 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843845
|
Proteintech
25265-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16833845
|
Proteintech
25265-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Plays a role in pre-mRNA alternative splicing by regulating spliceosome assembly.Spécification
SYNE2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8WXH0 | |
23224 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
SYNE2 |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1011, Nesprin 2, NUA, NUANCE, Protein NUANCE, SYNE 2, SYNE2 | |
SYNE2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |