Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur SYK
48.14€ - 128.00€
Identifiants chimiques
CAS 622387-85-3
Formule moléculaire C18H15N3O3S
Synonyme Inhibiteur de tyrosine kinase de rate
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15456299
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J64281.M^
1 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15446299
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J64281.#0
5 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
622387-85-3
C18H15N3O3S
Inhibiteur de tyrosine kinase de rate
Spécification
Orange foncé
Un composé oxindole perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, réversible et compétitif de Syk ATP
C18H15N3O3S
Inhibiteur de tyrosine kinase de rate
Soluble in DMSO
2°C à 8°C
622387-85-3
353.40
Light Sensitive
Solid
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Keep cold