Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur SYK
Code produit. 15446299
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
A cell-permeable oxindole compound that acts as a potent, reversible, and ATP-competitive Syk inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622387-85-3
Formule moléculaire C18H15N3O3S
Synonyme Inhibiteur de tyrosine kinase de rate
Spécification
Quantité 5 mg
Description Orange foncé
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un composé oxindole perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, réversible et compétitif de Syk ATP
Poids de la formule 353,40
Sensibilité Sensible à la lumière
Solubilité Soluble dans le DMSO
Forme Solide
Clé InChI MLKHXLFEYOOYEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C(C=C2C(=O)NC3=C2C=C(C=C3)S(N)(=O)=O)C2=CC=CC=C12
Nom IUPAC 3-[(1-methyl-1H-indol-3-yl)methylidene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 353.40