Learn More
OHAUS™ Pinces multi-usages pivotantes
Les pinces multi-usages pivotantes OHAUS™ sont conçues pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
40.80€ - 137.00€
Spécification
Type | Pince polyvalente |
---|---|
Comprend | Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre |
Code produit | Marque | Description | Jaw Type | Matériau | Dimensions (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Jaw Type | Matériau | Dimensions (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15792269
|
OHAUS™
30392225 |
Pince, multi-usage, CLM-SWIVL3DSM | 3 broches à ajustement double | Acier inoxydable | de 0 à 69 mm |
137.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15702279
|
OHAUS™
30392226 |
Pince, multi-usage, CLM-SWIVL2SSM | 2 broches à ajustement simple | Acier inoxydable | de 0 à 76 mm |
101.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15782259
|
OHAUS™
30392214 |
Pince, multi-usage, CLM-SWIVL3DZM | 3 broches à ajustement double | Nickelé | de 0 à 69 mm |
50.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15792259
|
OHAUS™
30392215 |
Pince, multi-usage, CLM-SWIVL2SZM | 2 broches à ajustement simple | Nickelé | de 0 à 76 mm |
42.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15702269
|
OHAUS™
30392216 |
Pince, multi-usage, CLM-SWIVL2SZL | 2 broches à ajustement simple | Nickelé | de 0 à 95 mm |
40.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
- Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
- Disponible en simple ou double ajustement en zinc nickelé ou en acier inox
- Manchons en vinyle antidérapants et revêtements en fibre de verre résistant à des températures supérieures à 100°C (inclus avec toutes les pinces à 2 et 3 broches)
Spécification
Pince polyvalente | |
Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre |