Learn More
OHAUS™ Pinces multi-usages pivotantes
Les pinces multi-usages pivotantes OHAUS™ sont conçues pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
Marque: OHAUS™ 30392215
39.91 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
- Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
- Disponible en simple ou double ajustement en zinc nickelé ou en acier inox
- Manchons en vinyle antidérapants et revêtements en fibre de verre résistant à des températures supérieures à 100°C (inclus avec toutes les pinces à 2 et 3 broches)
Spécification
Pince polyvalente | |
Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre | |
6,42 po | |
Moyenne | |
2 broches à ajustement simple |
Nickelé | |
Pince, multi-usage, CLM-SWIVL2SZM | |
163,00 mm | |
de 0 à 76 mm |