Learn More
Cytiva Milieux Superose™ pour applications préparatives, en conditionnement de laboratoire
Milieu de filtration sur gel haute performance pour la mise à l’échelle des purifications préparatives des biomolécules
739.00€
Spécification
Quantité | À l’unité |
---|---|
Débit | 40 cm/h |
Granulométrie | 30 à 40 μm |
À utiliser avec (équipement) | Système ou pompe de conception AKTAtrade; |
Volume du lit | ap; 100 ml |
Code produit | Marque | Type de produit | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11544915
|
Cytiva
17-0489-01 |
Media Prep Grade Lab Packs | 58 psi |
739.00€
125mL |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11514925
|
Cytiva
17-0536-01 |
Superose Media Prep Grade Lab Packs | 100 psi |
739.00€
125mL |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour la haute récupération d’une grande variété de biomolécules—protéines, peptides, polynucléotides, etc.
- Milieux de filtration en vrac, pour séparations préparatives
- Complément aux colonnes pré-conditionnées Superose PC ; remplissage efficace à pression moyenne
- Superose 6 pour applications préparatives, destiné aux biomolécules d’une grande plage de fractionnement ; Superose 12, pour les protéines de poids moléculaire supérieur
Informations sur la commande
Conditionné en récipients de 125 ml
Spécification
À l’unité | |
30 à 40 μm | |
ap; 100 ml | |
3 à 12 | |
Protéines, peptides, polynucléotides et une grande variété de biomolécules |
40 cm/h | |
Système ou pompe de conception AKTAtrade; | |
Séparations de protéines et d’autres biomolécules en fonction de la taille | |
Agarose hautement réticulée |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Superose 6 prep grade, 125 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.