Learn More
Cytiva Milieux Superose™ pour applications préparatives, en conditionnement de laboratoire
Milieu de filtration sur gel haute performance pour la mise à l’échelle des purifications préparatives des biomolécules
Marque: Cytiva 17-0536-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour la haute récupération d’une grande variété de biomolécules — protéines, peptides, polynucléotides, etc.
- Milieux de filtration en vrac, pour séparations préparatives
- Complément aux colonnes pré-conditionnées Superose PC ; remplissage efficace à pression moyenne
- Superose 6 pour applications préparatives, destiné aux biomolécules d’une grande plage de fractionnement ; Superose 12, pour les protéines de poids moléculaire supérieur
Informations sur la commande
Conditionné en récipients de 125 ml
Spécification
À l’unité | |
30 à 40 μm | |
ap; 100 ml | |
Séparations de protéines et d’autres biomolécules en fonction de la taille | |
3 à 12 | |
Protéines, peptides, polynucléotides et une grande variété de biomolécules |
40 cm/h | |
Système ou pompe de conception AKTAtrade; | |
Superose Media Prep Grade Lab Packs | |
100 psi | |
Agarose hautement réticulée | |
4° à 30°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- superose 12 prep grade
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol