Learn More
Solution d’acide sulfurique, 0,1 M, réac. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M H2SO4 (0,2 N)
77.05€ - 449.82€
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15694990
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
35357-1L
1 L
77.05€
1L
15615000
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
35357-5L-VP
5 L
258.77€
5L
15605000
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Fluka
35357-5L
5 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15625000
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
35357-6X1L
6 x 1 L
401.94€
6 pièces
15684990
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
35357-10L-VP
10 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15674990
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Fluka
35357-10L
10 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Identifiants chimiques
7664-93-9
98.07
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
1118
acide sulfurique
H2O4S
MFCD00064589
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CHEBI:26836
OS(O)(=O)=O
Spécification
Sulfuric acid solution
0,1 M
H2SO4
UN3264
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
OS(O)(=O)=O
98.07
CHEBI:26836
Réactif Ph. Eur.
7664-93-9
H2O4S
MFCD00064589
2037554
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
acide sulfurique
1118
98.08g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Sulfuric acid solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid