Learn More
Solution d’acide sulfurique, 0,1 M, réac. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Code produit. 15615000
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M H2SO4 (0,2 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid solution
Concentration 0,1 M
Quantité 5 L
Formule linéaire H2SO4
Numéro UN UN3264
Beilstein 2037554
Poids de la formule 98.08g/mol
Qualité Réactif Ph. Eur.